Drukuj
jodek sodu, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
1.06523.0100EA 499 PLN
1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
jodek sodu, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
jodek sodu
Formuła: NaI
Temp. Wrzenia: 1300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 662 °C
Gęstość: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003532
Numer CAS: 7681-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-679-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,08705
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1793 g/l (20 °C)
Melting Point 662 °C
Molar Mass 149.89 g/mol
Bulk Density 1500 - 2000 kg/m3
Boiling Point 1304 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (767 °C)
Density 3.67 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material