Drukuj
jodek sodu, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
0293.5000EA 4670 PLN
0293.5000
jodek sodu, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
jodek sodu
Formuła: NaI
MW: 149,89 g/mol
Temp. Wrzenia: 1300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 662 °C
Gęstość: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003532
Numer CAS: 7681-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-679-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,08705
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (dried basis) min. 99.0 %
Barium (Ba) max. 0.002 %
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Insoluble Matter max. 0.005 %
Iodate (IO3) max. 4 ppm
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.001 %
pH of 5% Solution at 25°C 7.5 - 9.5
Phosphate (PO4) max. 0.002 %
Sulfate (SO4) max. 150 ppm