Drukuj
jodek sodu, Ultrapure
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
0853-250GEA 1760 PLN
0853-250G 0853-500G
jodek sodu, Ultrapure
jodek sodu
Formuła: NaI
MW: 149.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 1300
Temp. topnienia: 662
Gęstość: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003532
Numer CAS: 7681-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-679-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,08705