jodek sodu, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
A15480.0E
A15480.22
A15480.36
A15480.0EEA
4870
PLN
A15480.0E
A15480.22
A15480.36
jodek sodu, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
jodek sodu
Purity: 99+%
CAS No.: 7681-82-5
Molecular Formula: NaI
Formula Weight: 149.89
Refractive Index: 1.7745
Odour: Odourless
Boiling Point: 1300-1304°
Merck Reference: 14,8631
MDL No.: MFCD00003532
Formuła:
NaI MW: 149.89 g/mol Temp. Wrzenia: 1300…1304 °C Temp. topnienia: 651 °C Gęstość: 3.67 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003532 Numer CAS: 7681-82-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-679-3 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,8631 |