jodek sodu, ultra dry ≥99.98% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
Ampuled under argon
43447.22
43447.14
43447.36
43447.22EA
2610
PLN
43447.22
43447.14
43447.36
jodek sodu, ultra dry ≥99.98% (metals basis)
jodek sodu
Purity: 99.98%
CAS No.: 7681-82-5
Molecular Formula: NaI
Formula Weight: 149.89
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.67
Refractive Index: 1.7745
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 651°
Boiling Point: 1300-1304°
Merck Reference: 14,8631
MDL No.: MFCD00003532
Formuła:
NaI MW: 149.89 g/mol Temp. Wrzenia: 1300…1304 °C Temp. topnienia: 651 °C Gęstość: 3.67 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003532 Numer CAS: 7681-82-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-679-3 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,8631 |