Drukuj
jodek sodu 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
212680100 212680010 212681000
ACRO212680100EA 390 PLN
ACRO212680100 ACRO212680010 ACRO212681000
jodek sodu 99.999% (trace metals basis), extra pure
jodek sodu
Formuła: NaI
MW: 149.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 1300 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 661 °C
Gęstość: 3.66 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003532
Numer CAS: 7681-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-679-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,08705
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Granular powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %