Drukuj
jodek sodu, anhydrous 99+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
203180010 203180050 203182500 203180025 203180100
ACRO203180010EA 1610 PLN
ACRO203180010 ACRO203180050 ACRO203182500 ACRO203180025 ACRO203180100
jodek sodu, anhydrous 99+%, pure
jodek sodu
Formuła: NaI
MW: 149.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 1300 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 661 °C
Gęstość: 3.66 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003532
Numer CAS: 7681-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-679-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,08705
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried substance)
Loss on drying ≤3 % (1 g, 105°C, 3 h)