jodek litu, ultra dry ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
44159.18
44159.30
44159.09
44159.18EA
1700
PLN
44159.18
44159.30
44159.09
jodek litu, ultra dry ≥99% (metals basis)
jodek litu
Purity: 99%
CAS No.: 10377-51-2
Molecular Formula: ILi
Formula Weight: 133.84
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.076
Refractive Index: 1.955
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 449°
Boiling Point: 1170-1190°
Merck Reference: 14,5535
MDL No.: MFCD00011092
Formuła:
ILi MW: 133.85 g/mol Temp. Wrzenia: 1170…1190 °C Temp. topnienia: 449 °C Gęstość: 4.076 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011092 Numer CAS: 10377-51-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-822-5 Klasyfikacja Merck : 14,5535 |