Drukuj
jodek litu, dry_ultra 99,999 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
ampuled under argon
42851.04 42851.09 42851.18
42851.04EA 468 PLN
42851.04 42851.09 42851.18
jodek litu, dry_ultra 99,999 Metals basis
jodek litu
Purity: 99.999% CAS No.: 10377-51-2 Molecular Formula: LiI Formula Weight: 133.84 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.076 Refractive Index: 1.955 Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 449° Boiling Point: 1170-1190° Merck Reference: 14,5535 MDL No.: MFCD00011092
Formuła: ILi
MW: 133.85 g/mol
Temp. Wrzenia: 1170…1190 °C
Temp. topnienia: 449 °C
Gęstość: 4.076
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011092
Numer CAS: 10377-51-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-822-5
Klasyfikacja Merck : 14,5535