Drukuj
jodek litu, bezwodny 99%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
203590500 203592500
ACRO203590500EA 1070 PLN
ACRO203590500 ACRO203592500
jodek litu, bezwodny 99%, czysty
jodek litu
Formuła: ILi
Temp. Wrzenia: 1177 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 446 °C
Gęstość: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011092
Numer CAS: 10377-51-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-822-5
Klasyfikacja Merck : 13,05557
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 % (on anhydrous substance)
Water ≤1 % (K.F.)