Drukuj
jodek potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dipotassium diiodide, Kali iodide
60399-100G-F 60399-500G-F
SIAL60399-100G-FEA 872 PLN
SIAL60399-100G-F SIAL60399-500G-F
jodek potasu, Sigma-Aldrich®
jodek potasu
Formuła: Kl
MW: 166 g/mol
Temp. Wrzenia: 1330
Temp. topnienia: 686
Gęstość: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4
Klasyfikacja Merck : 13,07727