jodek potasu 99.0-100.5% Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
|
|
26850.230EA
787
PLN
26850.230
26850.296
26850.365
26850.260
26850.460
jodek potasu 99.0-100.5% Ph. Eur.
jodek potasu
Formuła:
Kl Temp. Wrzenia: 1330 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 681 °C Gęstość: 3,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011405 Numer CAS: 7681-11-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4 Klasyfikacja Merck : 13,07727 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) | 99.0 - 100.5 % |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Alkalinity | Passes test |
IO3 (Iodate) | Passes test |
SO4 (Sulphate) | Max. 150 ppm |
S2O3 (Thiosulphate) | Passes test |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |
Loss on drying (105°C) | Max. 1 % |
Residual solvents | Passes test |