jodek potasu ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
|
Synonim:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
26846.292EA
972
PLN
26846.292
26846.235
26846.268
26846.460
jodek potasu ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
jodek potasu
Formuła:
Kl MW: 166 g/mol Temp. Wrzenia: 1330 Temp. topnienia: 681 °C Gęstość: 3.13 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011405 Numer CAS: 7681-11-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4 Klasyfikacja Merck : 13,07727 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.5 % |
Solution in water | Passes test |
Alkalinity | Max. 0.002 meq/g |
pH (20°C; 5 %) | 5.7 - 9.2 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Loss on drying (150°C) | Max. 0.2 % |
Reducing substances (as I) | Max. 10 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |
Cl + Br (as Cl) | Max. 100 ppm |
IO3 (Iodate) | Max. 2 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 10 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.1 ppm |
Ba (Barium) | Max. 20 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 10 ppm |
Cu (Copper) | Max. 2 ppm |
Fe (Iron) | Max. 2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 5 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.03 % |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |