jodek potasu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
|
26843.235EA
443
PLN
26843.235
26843.268
26843.292
26843.361
26843.460
jodek potasu ≥99%, GPR RECTAPUR®
jodek potasu
Formuła:
Kl Temp. Wrzenia: 1330 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 681 °C Gęstość: 3,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011405 Numer CAS: 7681-11-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4 Klasyfikacja Merck : 13,07727 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |