Drukuj
jodek potasu, Suprapur® do analizy sladowej, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05044.0050 1.05044.0500
1.05044.0050EA 682 PLN
1.05044.0050 1.05044.0500
jodek potasu, Suprapur® do analizy sladowej, Supelco®
jodek potasu
Formuła: Kl
Temp. Wrzenia: 1330 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 686 °C
Gęstość: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4
Klasyfikacja Merck : 13,07727
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1430 g/l (20 °C)
Melting Point 723 °C
Molar Mass 166.00 g/mol
Bulk Density 1500 kg/m3
Boiling Point 1325 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (745 °C)
Density 3.13 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C)