Drukuj
jodek potasu ≥99% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
0512-100GEA 1340 PLN
0512-100G 0512-2.5KG 0512-500G
jodek potasu ≥99% ACS
jodek potasu
Formuła: Kl
Temp. Wrzenia: 1330 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 681 °C
Gęstość: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4
Klasyfikacja Merck : 13,07727
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Barium <0.002%
Calcium ≤0.002%
Chloride & Bromide ≤0.01%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iodate ≤0.0003%
Iron ≤0.0003%
Loss on Drying ≤0.2%
Magnesium ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 6 – 9.2
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.005%