jodek potasu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
A12704.0B
A12704.0I
A12704.18
A12704.30
A12704.0BEA
2020
PLN
A12704.0B
A12704.0I
A12704.18
A12704.30
jodek potasu ≥99%
jodek potasu
Purity: 99%
CAS No.: 7681-11-0
Molecular Formula: KI
Formula Weight: 166.01
Refractive Index: 1.677
Odour: Odourless
Boiling Point: 1330°
Merck Reference: 14,7643
MDL No.: MFCD00011405
Formuła:
Kl MW: 166 g/mol Temp. Wrzenia: 1330 °C Temp. topnienia: 681 °C Gęstość: 3.12 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011405 Numer CAS: 7681-11-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4 Klasyfikacja Merck : 13,07727 |