Drukuj
jodek potasu ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11601.22 11601.36 11601.A3
11601.22EA 437 PLN
11601.22 11601.36 11601.A3
jodek potasu ≥99.0% ACS
jodek potasu
Purity: 99.0% min CAS No.: 7681-11-0 Molecular Formula: KI Formula Weight: 166.01 Physical Form: Granular Density: 3.12 Refractive Index: 1.677 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 681° Boiling Point: 1330° Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone, and glycerol Merck Reference: 14,7643 MDL No.: MFCD00011405
In photographic emulsions, in analytical chemistry, as a feed additive, in spectroscopy, in infrared transmission, and in scintillation
Formuła: Kl
Temp. Wrzenia: 1330 °C
Temp. topnienia: 681 °C
Gęstość: 3,12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-659-4
Klasyfikacja Merck : 14,7643