jodek potasu ≥99.995% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10978.06
10978.14
10978.22
10978.06EA
558
PLN
10978.06
10978.14
10978.22
jodek potasu ≥99.995% (metals basis)
jodek potasu
Purity: 99.995%
CAS No.: 7681-11-0
Molecular Formula: KI
Formula Weight: 166.01
Physical Form: Crystalline
Density: 3.12
Refractive Index: 1.677
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 681°
Boiling Point: 1330°
Merck Reference: 14,7643
MDL No.: MFCD00011405
Formuła:
Kl Temp. Wrzenia: 1330 °C Temp. topnienia: 681 °C Gęstość: 3,12 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011405 Numer CAS: 7681-11-0 Numer WE (dawny EINECS): 213-659-4 Klasyfikacja Merck : 14,7643 |