jodek potasu 99,998 Metals basis, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
10842.14
10842.22
10842.06
10842.14EA
1560
PLN
10842.14
10842.22
10842.06
jodek potasu 99,998 Metals basis, Puratronic®
jodek potasu
Purity: 99.998%
CAS No.: 7681-11-0
Molecular Formula: KI
Formula Weight: 166.01
Physical Form: Powder
Density: 3.12
Refractive Index: 1.677
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 681°
Boiling Point: 1330°
Merck Reference: 14,7643
MDL No.: MFCD00011405
Formuła:
Kl MW: 166 g/mol Temp. Wrzenia: 1330 °C Temp. topnienia: 681 °C Gęstość: 3.12 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011405 Numer CAS: 7681-11-0 Numer WE (dawny EINECS): 213-659-4 Klasyfikacja Merck : 14,7643 |