Drukuj
jodek potasu 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dipotassium diiodide, Kali iodide
373651000 373655000 373650025
ACRO373651000EA 282 PLN
ACRO373651000 ACRO373655000 ACRO373650025
jodek potasu 99+% for analysis
jodek potasu
Formuła: Kl
MW: 166 g/mol
Temp. Wrzenia: 1330 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 680 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4
Klasyfikacja Merck : 13,07727
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤0.2 % (150°C, 6 hrs)
pH 6.0 to 9.2 (5 % at 25°C)
Alkalinity ≤0.022 % (as KOH)
Iodate (IO3) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤10 ppm