jodek potasu 99.995% (trace metals basis), extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
193790500
193790100
193792500
ACRO193790500EA
1400
PLN
ACRO193790500
ACRO193790100
ACRO193792500
jodek potasu 99.995% (trace metals basis), extra pure
jodek potasu
Formuła:
Kl MW: 166 g/mol Temp. Wrzenia: 1330 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 680 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011405 Numer CAS: 7681-11-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4 Klasyfikacja Merck : 13,07727 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤0.005 % |