Drukuj
Cyjanotrihydroboran sodu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium cyanoborohydride
168550100 168550500 168552500
ACRO168550100EA 303 PLN
ACRO168550100 ACRO168550500 ACRO168552500
Cyjanotrihydroboran sodu 95%
Cyjanotrihydroboran sodu
Formuła: CH₃BNNa
MW: 62.84 g/mol
Temp. topnienia: >242 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003516
Numer CAS: 25895-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 247-317-2
Jednostka: 3134
ADR: 4.3 II
Klasyfikacja Merck : 13,08680
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration ≥94.0 %
GC ≥94.0 %