Wodorek litu ≥99.4% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41596.14
41596.22
41596.14EA
940
PLN
41596.14
41596.22
Wodorek litu ≥99.4% (metals basis)
Wodorek litu
Purity: 99.4%
CAS No.: 7580-67-8
Molecular Formula: HLi
Formula Weight: 7.95
Physical Form: Powder
Density: 0.78
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 686°
Merck Reference: 14,5533
UN No.: 1414
MDL No.: MFCD00011074
Formuła:
HLi MW: 7.95 g/mol Temp. topnienia: 686 °C Gęstość: 0.78 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011074 Numer CAS: 7580-67-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-484-3 Jednostka: 1414 ADR: 4.3 I Klasyfikacja Merck : 14,5533 |