Drukuj
Sodu fluorek ≥98.0% (fusing), Purum p.a.
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluorek sodu
HONC71522-25KGEA 11540 PLN
HONC71522-25KG
Sodu fluorek ≥98.0% (fusing), Purum p.a.
Sodu fluorek
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formuła: NaF
MW: 41,99 g/mol
Temp. Wrzenia: 1,704 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 990 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003524
Numer CAS: 7681-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-667-8
Jednostka: 1690
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08762
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/30/16640630.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) max. 50 ppm
Cadmium (Cd) max. 50 ppm
Cobalt (Co) max. 50 ppm
Copper (Cu) max. 50 ppm
Iron (Fe) max. 50 ppm
Potassium (K) max. 2000 ppm
Nickel (Ni) max. 50 ppm
Lead (Pb) max. 50 ppm
Zinc (Zn) max. 50 ppm
Total S (as SO₄) max. 200 ppm