Drukuj
Sodu fluorek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluorek sodu
M-Clarity™ quality level = MQ200
215309-10G 215309-250G 215309-50G
SIAL215309-10GEA 416 PLN
SIAL215309-10G SIAL215309-250G SIAL215309-50G
Sodu fluorek, Sigma-Aldrich®
Sodu fluorek
Formuła: NaF
MW: 41.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 1700
Temp. topnienia: 993
Gęstość: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003524
Numer CAS: 7681-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-667-8
Jednostka: 1690
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM