Drukuj
Sodu fluorek 98.5-100.5% Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
27859.293EA 717 PLN
27859.293 27859.464
Sodu fluorek 98.5-100.5% Ph. Eur.
Sodu fluorek
Formuła: NaF
Temp. Wrzenia: 1700 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 993 °C
Gęstość: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003524
Numer CAS: 7681-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-667-8
Jednostka: 1690
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) 98.5 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
Fluorosilicates Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Loss on drying (130°C) Max. 0.5 %
Residual solvents Passes test