Drukuj
Fluorek sodu ≥98%, oczyszczone
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluorek sodu
27858.290EA 723 PLN
27858.290
Fluorek sodu ≥98%, oczyszczone
Sodu fluorek
Formuła: NaF
MW: 41,99 g/mol
Temp. Wrzenia: 1700 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 993 °C
Gęstość: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003524
Numer CAS: 7681-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-667-8
Jednostka: 1690
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08762
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/30/16640630.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %