Drukuj
Sodu fluorek, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluorek sodu
MQ300
1.06449.0250 1.06449.1000 1.06449.9050
1.06449.0250EA 216 PLN
1.06449.0250 1.06449.1000 1.06449.9050
Sodu fluorek, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Sodu fluorek
Formuła: NaF
MW: 41.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 1700
Temp. topnienia: 993
Gęstość: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003524
Numer CAS: 7681-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-667-8
Jednostka: 1690
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (precipitative titration) ≥ 99,5 %
In water insoluble matter ≤ 0,01 %
Free alkali (as NaOH) ≤ 0,04 %
Free acid (as hydrofloric acid) ≤ 0,05 %
Chloride (Cl) ≤ 0,01 %
Hexafluorosilicate (SiF₆) ≤ 0,075 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0,01 %
Sulphite (SO₃) ≤ 0,005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0,001 %
Ca (Calcium) ≤ 0,004 %
Cu (Copper) ≤ 0,0002 %
Fe (Iron) ≤ 0,002 %
K (Potassium) ≤ 0,02 %
Loss on drying (150 °C, 4 h) ≤ 0,2 %