Sodu fluorek ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13019.0B
A13019.0I
A13019.30
A13019.0BEA
647
PLN
A13019.0B
A13019.0I
A13019.30
Sodu fluorek ≥99%
Sodu fluorek
Purity: 99%
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: FNa
Formula Weight: 41.99
Refractive Index: 1.336
Odour: Odourless
Boiling Point: 1704°
Merck Reference: 14,8618
UN No.: 1690
MDL No.: MFCD00003524
Formuła:
NaF Temp. Wrzenia: 1704 °C Temp. topnienia: 993 °C Gęstość: 2,78 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003524 Numer CAS: 7681-49-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-667-8 Jednostka: 1690 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8618 |