Sodu fluorek 99,995 Metals basis exK, Puratronic® K_about_60ppm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Fluorek sodu
12964.06
12964.18
12964.30
12964.06EA
634
PLN
12964.06
12964.18
12964.30
Sodu fluorek 99,995 Metals basis exK, Puratronic® K_about_60ppm
Sodu fluorek
Purity: 99.995%
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: NaF
Formula Weight: 41.99
Physical Form: Powder
Density: 2.78
Refractive Index: 1.336
Odour: Odourless
Melting Point: 993°
Boiling Point: 1704°
Merck Reference: 14,8618
UN No.: 1690
MDL No.: MFCD00003524
Formuła:
NaF MW: 41.99 g/mol Temp. Wrzenia: 1704 °C Temp. topnienia: 993 Gęstość: 2.78 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003524 Numer CAS: 7681-49-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-667-8 Jednostka: 1690 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,8618 |