Sodu fluorek ≥99% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99% min
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: NaF
Formula Weight: 41.99
Physical Form: Powder
Density: 2.78
Refractive Index: 1.336
Odour: Odourless
Melting Point: 993°
Boiling Point: 1704°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8618
UN No.: 1690
MDL No.: MFCD00003524
Steel degreasing agent, in tin electroplating, flux, heat treating salt compositions, fluoridation of drinking water, removing HF from exhaust systems to reduce air pollution, frosting glasses
Formuła:
NaF Temp. Wrzenia: 1704 °C Temp. topnienia: 993 °C Gęstość: 2,78 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003524 Numer CAS: 7681-49-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-667-8 Jednostka: 1690 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8618 |