Drukuj
Sodu fluorek, Optical Grade
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluorek sodu
11023.18EA 2730 PLN
11023.18
Sodu fluorek, Optical Grade
Sodu fluorek
Formuła: NaF
MW: 41,99 g/mol
Temp. Wrzenia: 1704 °C
Temp. topnienia: 993 °C
Gęstość: 2,78
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003524
Numer CAS: 7681-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-667-8
Jednostka: 1690
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,8618
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/30/16640630.jpg