Sodu fluorek ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11003.06
11003.14
11003.22
11003.06EA
301
PLN
11003.06
11003.14
11003.22
Sodu fluorek ≥99.99% (metals basis)
Sodu fluorek
Purity: 99.99%
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: NaF
Formula Weight: 41.99
Physical Form: Powder
Density: 2.78
Refractive Index: 1.336
Odour: Odourless
Melting Point: 993°
Boiling Point: 1704°
Merck Reference: 14,8618
UN No.: 1690
MDL No.: MFCD00003524
Formuła:
NaF Temp. Wrzenia: 1704 °C Temp. topnienia: 993 °C Gęstość: 2,78 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003524 Numer CAS: 7681-49-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-667-8 Jednostka: 1690 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8618 |