fluorek litu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11632.0E
A11632.22
A11632.36
A11632.0EEA
7250
PLN
A11632.0E
A11632.22
A11632.36
fluorek litu 97%
fluorek litu
Purity: 98+%
CAS No.: 7789-24-4
Molecular Formula: LiF
Formula Weight: 25.94
Refractive Index: 1.3915
Odour: Odourless
Boiling Point: 1680°
Merck Reference: 14,5531
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011090
Formuła:
FLi Temp. Wrzenia: 1680 °C Temp. topnienia: 845 °C Gęstość: 2,635 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011090 Numer CAS: 7789-24-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-152-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5531 |