fluorek litu ≥99.85% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.85%
CAS No.: 7789-24-4
Molecular Formula: FLi
Formula Weight: 25.94
Physical Form: Lump/Powder
Density: 2.635
Refractive Index: 1.3915
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Boiling Point: 1680°
Merck Reference: 14,5531
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011090
Formuła:
FLi Temp. Wrzenia: 1680 °C Temp. topnienia: 845 °C Gęstość: 2,635 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011090 Numer CAS: 7789-24-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-152-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5531 |