fluorek litu 97% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
218271000
218275000
218270025
ACRO218271000EA
274
PLN
ACRO218271000
ACRO218275000
ACRO218270025
fluorek litu 97% for analysis
fluorek litu
Formuła:
FLi Temp. Wrzenia: 1681 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 845 °C Gęstość: 2,63 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011090 Numer CAS: 7789-24-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-152-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,05553 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | ≥96.0 % |
Loss on drying | 0.4 % (200°C) (typical) |
Chloride (Cl) | ≤0.07 % |
Carbonate (CO3) | ≤1 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.04 % |
Sulfate (SO4) | ≤1 % |
Calcium (Ca) | ≤0.08 % |
Iron (Fe) | ≤0.03 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.02 % |
Potassium (K) | ≤0.07 % |
Sodium (Na) | ≤0.4 % |