Drukuj
fluorek litu 99.98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
193380050 193380250 193381000
ACRO193380050EA 215 PLN
ACRO193380050 ACRO193380250 ACRO193381000
fluorek litu 99.98%, extra pure
fluorek litu
Formuła: FLi
Temp. Wrzenia: 1676 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 845 °C
Gęstość: 2,63 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011090
Numer CAS: 7789-24-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-152-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,05553
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.02 %