Drukuj
Fluorek potasu ≥99.0% (fusing), Purum p.a. analytical reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
60240-2.5KG 60240-250G 60240-1KG 60240-25KG 60240-10KG
60240-2.5KGEA 798 PLN
60240-2.5KG 60240-250G 60240-1KG HONC60240-25KG HONC60240-10KG
Fluorek potasu ≥99.0% (fusing), Purum p.a. analytical reagent
Fluorek potasu
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formuła: KF
MW: 58.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 1.505 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 846 °C
Gęstość: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011398
Numer CAS: 7789-23-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5
Jednostka: 1812
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07714
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 1000 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm