Drukuj
Fluorek potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
60238-100G-F 60238-500G-F
SIAL60238-100G-FEA 387 PLN
SIAL60238-100G-F SIAL60238-500G-F
Fluorek potasu, Sigma-Aldrich®
Fluorek potasu
Formuła: KF
Temp. Wrzenia: 1505 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 860 °C
Gęstość: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011398
Numer CAS: 7789-23-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5
Jednostka: 1812
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,07714