Drukuj
Fluorek potasu ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
26821.230EA 336 PLN
26821.230 26821.296 26821.365
Fluorek potasu ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Fluorek potasu
Formuła: KF
Temp. Wrzenia: 1505 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 860 °C
Gęstość: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011398
Numer CAS: 7789-23-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5
Jednostka: 1812
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,07714
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.5 %
Acidity Max. 0.05 meq/g
Alkalinity Max. 0.02 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 30 ppm
Insolubility in water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.3 %
Fe (Iron) Max. 30 ppm