Fluorek potasu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
26820.236EA
417
PLN
26820.236
26820.293
Fluorek potasu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Fluorek potasu
Formuła:
KF Temp. Wrzenia: 1505 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 860 °C Gęstość: 2,48 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011398 Numer CAS: 7789-23-3 Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5 Jednostka: 1812 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,07714 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.0 % |
Acidity | Max. 0.025 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.01 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SiF6 (Hexafluorosilicate) | Max. 0.05 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.05 % |
Cu (Copper) | Max. 25 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 25 ppm |