Drukuj
Fluorek potasu
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
1.05030.1000 1.05030.9050
1.05030.1000EA 1490 PLN
1.05030.1000 1.05030.9050
Fluorek potasu
Fluorek potasu
Formuła: KF
MW: 58.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 1505
Temp. topnienia: 860
Gęstość: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011398
Numer CAS: 7789-23-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5
Jednostka: 1812
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07714