Drukuj
Fluorek potasu, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04994.0250 1.04994.1000
1.04994.0250EA 298 PLN
1.04994.0250 1.04994.1000
Fluorek potasu, EMSURE® for analysis, Supelco®
Fluorek potasu
Formuła: KF
Temp. Wrzenia: 1505 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 860 °C
Gęstość: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011398
Numer CAS: 7789-23-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5
Jednostka: 1812
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,07714
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 923 g/l (20 °C)
Melting Point 860 °C
Molar Mass 58.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 1500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (885 °C)
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 18 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials