Drukuj
Fluorek potasu ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
42217.14EA 2120 PLN
42217.14
Fluorek potasu ≥99.9% (metals basis)
Fluorek potasu
Formuła: KF
MW: 58,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 1505 °C
Temp. topnienia: 859 °C
Gęstość: 2,48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011398
Numer CAS: 7789-23-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5
Jednostka: 1812
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,7632