Fluorek potasu, anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14130.18
14130.30
14130.A1
14130.18EA
320
PLN
14130.18
14130.30
14130.A1
Fluorek potasu, anhydrous 99%
Fluorek potasu
Purity: 99%
CAS No.: 7789-23-3
Molecular Formula: FK
Formula Weight: 58.10
Physical Form: Crystalline
Density: 2.48
Refractive Index: 1.363
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 859°
Boiling Point: 1505°
Beilstein Reference: 3902818
Merck Reference: 14,7632
UN No.: 1812
MDL No.: MFCD00011398
Formuła:
KF MW: 58.1 g/mol Temp. Wrzenia: 1505 °C Temp. topnienia: 859 °C Gęstość: 2.48 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011398 Numer CAS: 7789-23-3 Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5 Jednostka: 1812 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,7632 |