Drukuj
Fluorek potasu 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
212602500 212600010
ACRO212602500EA 390 PLN
ACRO212602500 ACRO212600010
Fluorek potasu 99+% for analysis
Fluorek potasu
Formuła: KF
MW: 58.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 1505
Temp. topnienia: 860
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011398
Numer CAS: 7789-23-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5
Jednostka: 1812
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07714
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Potassium fluosilicate ≤0.1 %
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Cobalt (Co) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Free acid (HF) ≤0.01 %
Free alkali ≤0.01 % (K2CO3)