Fluorek potasu dihydrat 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
206400050
206402500
206400010
ACRO206400050EA
108
PLN
ACRO206400050
ACRO206402500
ACRO206400010
Fluorek potasu dihydrat 98%, pure
Fluorek potasu dihydrat
Formuła:
FK·2H₂O Temp. Wrzenia: 1505 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 41 °C Gęstość: 2,48 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00149929 Numer CAS: 13455-21-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5 Jednostka: 1812 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,07714 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colorless to white Crystals and/or chunks |
Assay | 19.65 to 20.70 % (F) |