Drukuj
Fluorek potasu, anhydrous 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
201350010 201350250 201352500 201355000 201350025
ACRO201350010EA 421 PLN
ACRO201350010 ACRO201350250 ACRO201352500 ACRO201355000 ACRO201350025
Fluorek potasu, anhydrous 99%, extra pure
Fluorek potasu
Formuła: KF
Temp. Wrzenia: 1505 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 860 °C
Gęstość: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011398
Numer CAS: 7789-23-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5
Jednostka: 1812
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,07714
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm