Drukuj
Chromian(VI) sodu, anhydrous 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
377870250 377871000 377875000
ACRO377870250EA 141 PLN
ACRO377870250 ACRO377871000 ACRO377875000
Chromian(VI) sodu, anhydrous 98+%
Chromian(VI) sodu
Formuła: CrNa₂O₄
MW: 161.97 g/mol
Temp. topnienia: 792 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003484
Numer CAS: 7775-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-889-5
Jednostka: 3290
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,08745
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥98.0 %